Learn More
SPAG11A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SPAG11A |
|---|---|
| Concentrazione | 0.19 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16856504
|
Proteintech
16770-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16846504
|
Proteintech
16770-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody is specific to SPAG11.
Sperm binding proteins and their C-terminal peptides of the Sperm Associated Antigen 11 (SPAG11) family are found to play an important role in epididymal innate immunity in addition to their role in sperm maturation. SPAG11 peptides resulting due to cleavage at the furin-like proprotein convertase motif are reported in the epididymal fluid, ejaculate and on sperm and their antimicrobial activity demonstrated. SPAG11A belongs to this family and is also named as EP2, HE2. It has 4 isoforms produced by alternative splicing.Specifica
| SPAG11A | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q6PDA7 | |
| 653423 | |
| SPAG11A Fusion Protein Ag9846 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SPAG11A |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| EP2, HE2, Protein EP2, SPAG11A, Sperm antigen HE2, sperm associated antigen 11A | |
| SPAG11A | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |