Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
451.00€
Specifica
| Antigene | SPARC-like 1/SPARCL1 |
|---|---|
| Diluizione | Sandwich ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Mouse |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18672171
|
Novus Biologicals
NBP2-78846-5Plates |
5 Plates |
451.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.Specifica
| SPARC-like 1/SPARCL1 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 8404 | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Sandwich ELISA | |
| HRP | |
| hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1 | |
| SPARCL1 | |
| This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human SPARC-like 1/SPARCL1. |