Learn More
BRAND™ BlauBRAND™ Burette Tube for Compact Burette
Borosilicate glass construction. Replacement burette tube for compact burette.
Marca: BRAND™ 13943
32.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Descrizione
- BLAUBRAND™ borosilicate glass (3.3) construction
- Replacement burette tube
Specifica
10 mL | |
Borosilicate Glass | |
Buret Tube |
Compact Burette | |
1 Each |