Learn More
Hellma™ Celle micro standard per assorbimento in vetro ottico speciale
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 6030-OG Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT DESAG™, a colourless highly transparent crown glass in the form of drawn panes with fire-polished surfaces.
Marca:  Hellma™ 6030-40-10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 11756284
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Wavelength of 360 to 2500nm
  • For photometry and colorimetry measurements
Specifica
Specifica
Macro Absorption Cell
Special Optical Glass
40 mm
45 mm
Photometric and Colorimetric Measurements
14,000 μL
9.5mm
360 to 2500 nm
12.5 mm
Rectangle