Learn More
Epredia™ Specimen Stages for HM 520, 525, 550 and 560
Use Epredia™ Specimen Stages for Epredia™ HM 520, 525, 550 and 560 Series with HM 520, 525, 550 and 560 Cryostats..
46.35€ - 175.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12077219
|
Epredia™
715640 |
HM 560 Series | 50 x 75mm |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12097219
|
Epredia™
715700 |
HM 550 Series | 20mm |
46.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12007229
|
Epredia™
715710 |
HM 550 Series | 30mm |
55.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12023139
|
Epredia™
715230 |
HM 520 and 525 Series | 40mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12057229
|
Epredia™
715760 |
HM 550 Series | 70 x 75mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||