Learn More
Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ Woven Filter, Stainless Steel
Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ Woven Filter, Stainless Steel consists of individual strands woven into a mesh screen suitable for macrofiltration separations.
Marca:  Spectrum Labs™ 145 826
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 15360852
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Characterized by precise mesh openings, percent open area, and mesh thickness.
  • Water affinity: hydrophilic
  • Strength/durability: very high
  • Adsorption: high
  • Best resistance: corrosives
  • pH resistance: pH 4 to 12
  • Thermal stability: up to 180°C
  • Sterilization: autoclave/irradiation
Specifica
Specifica
Disc
5/Pk
51 μm
Mesh Screen
Stainless Steel
0.42
56 μm
55 mm