Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ 1 Membrane Disc
Regenerated cellulose membrance for use with Spectrum Equilibrium Dializer and Spectra/Por MacroDializer systems
Marca:  Spectrum Labs™ 132476
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12707526
  • 260.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For use with Spectrum Equilibrium Dialyzer and Spectra/Por™ MacroDialyzer systems.
Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
Supplied dry with a glycerol as a humectant
Specifica
Specifica
Membrane Disc
Regenerated Cellulose
For Basic Dialysis
6 to 8 kDa
47 mm