Learn More
Serva Electrophoresis™ Spectra/Por™ 3 Dialysis Tubing
Marca: Serva Electrophoresis™ 4418501
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
Dialysis Tubing | |
Cellulose | |
15 m | |
1 Each |
3.5 kDa | |
34 mm | |
9.3 mL/cm |