Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Cellulose Regenerated Tubing Membrane
For molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal and desalting
372.30€ - 580.00€
Specifica
Product Type | Regenerated Tubing Membrane |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Colore | Transparent |
Temperature Range (Metric) | 60°C |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | MWCO | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | MWCO | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11465879
|
Spectrum Labs™
128058 |
1.1 mL/cm | 8 kDa | 10 m |
443.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11465899
|
Spectrum Labs™
128218 |
1.1 mL/cm | 25 kDa | 10 m |
443.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11445919
|
Spectrum Labs™
128358 |
1.1 mL/cm | 8 kDa | 5 m |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11435879
|
Spectrum Labs™
132579 |
0.45 mL/cm | 8 kDa | 10 m |
580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11495859
|
Spectrum Labs™
132757 |
46 mL/cm | 12 to 14 kDa | 15 m |
392.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11415899
|
Spectrum Labs™
132566 |
6.4 mL/cm | 15 kDa | 10 m |
510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11485879
|
Spectrum Labs™
132584 |
5.1 mL/cm | 8 kDa | 10 m |
580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11485889
|
Spectrum Labs™
128158 |
1.1 mL/cm | 15 kDa | 10 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11415909
|
Spectrum Labs™
132539 |
0.32 mL/cm | 50 kDa | 5 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Pure regenerated natural cellulose membranes with 1kDa to 50kDa MWCO. Transparent and flexible except Spectra/Por™ 5. Low molecular weight compounds in aqueous solutions diffuse through the membrane, higher molecular weights, such as proteins and bacteria, are retained by the membrane. Convenient dispenser boxes protect unused membranes. Glycerol (where used) preserves membrane and must be removed before use. Soak membrane for three hours in deionised water, then rinse well with running water. Spectra/Por™ 5 is reinforced with a layer of porous paper, to give a thick, rigid membrane for use in high shear environments.- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5, supplied dry with glycerol
- Spectra/Por™ 6, pre-wetted supplied in 0.1% sodium azide
- Spectra/Por™ 7, pre-treated to reduce trace contaminants supplied in 0.1% sodium azide
Specifica
Regenerated Tubing Membrane | |
Transparent | |
1 Each |
Cellulose | |
60°C | |
For molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal and desalting |