Learn More
Biochrom Spectrophotometer Sipper
Spectrophotometer Sipper complete with UV quartz cell and all tubing. For use with the Ultrospec 7500 and 2100 Pro Spectrophotometer.
Marca:  Biochrom 80-2112-15
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.14900kg
Codice prodotto. 10209344
  • 4385.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For use with the Ultrospec 2100 Pro spectrophotometer
  • Requires single cell holder 80-2106-05 or 80-2106-13
Specifica
Specifica
Sipper System
Ultrospec 7500 and 2100 Pro Spectrophotometer
UV quartz cell and tubing
Single Cell Holder 80-2106-05 or 80-2106-13