Learn More
Spectrum™ Tappi per tubi per dialisi: Tipo standard Spectra/Por™
Costituito da un solo pezzo, il morsetto incernierato con zigrinatura blocca in modo sicuro i tubi per dialisi garantendo una tenuta ermetica
Marca: Spectrum™ 132738
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09810kg
Descrizione
Consist of a single-piece, hinged clamp with sealing ridges that securely lock over the dialysis tubing to provide a leak-proof seal
Spectra/Por Standard Closure Type:
- Made from polypropylene to aid in sample buoyancy
- Maintains sample vertical orientation when used with a Spectra/Por Weighted Closure.
- 5 sealing width sizes: 12mm, 23mm, 35mm, 55mm and 75mm
- 4 colors available for easier sample identification
- Autoclavable
- 10/pkg; Use with RC dialysis tubing only. Not for use with CE tubing.
Specifica
Tappo per tubi per dialisi | |
Polipropilene | |
Sì | |
Da 32° a 250 °F | |
Confezioni singole |
Cellulosa rigenerata | |
75 mm | |
Arancione | |
Da 0° a 121 °C | |
Per spinta idrostatica del campione e orientamento verticale, laboratori di spettrografia, uso esclusivo con RC |