Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard RC Dialysis Membrane in Flat Sheets
Clear, flexible and sturdy Standard RC (regenerated cellulose) in single layer square sheets that can be used with a variety of dialysis equipment or can be cut into specific dimensions for attaching to support frames for customized diagnostic assays, equilibrium studies, desalting, protein purification, etc.
264.18€ - 411.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 39°F to 250°F |
Temperature Range (Metric) | 4°C to 121°C |
Quantità | 25 Sheets |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting |
Codice del prodotto | Marca | Membrana | Lunghezza (sistema imperiale) | MWCO | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Membrana | Lunghezza (sistema imperiale) | MWCO | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10278854
|
Spectrum™
132686 |
Spectra/Por 2 | 7.8 in. | 12 to 14 kDa | 7.8 in. |
411.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12757516
|
Spectrum™
132723 |
Spectra/Por 3 | 4.2 in. | 3.5 kDa | 4.2 in. |
356.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 08-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12370170
|
Spectrum™
132712 |
Spectra/Por 4 | 5.9 in. | 12 to 14 kDa | 5.9 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Flat-Sheets deal for use with dialysis equipment or cutting to size
- Available in 3.5 kD, 6-8 kD and 12-14 kD MWCO's
- Good chemical compatibility with dilute strong acids & bases, conc. weak acids and bases, many alcohols & some organics.
- Standard RC can tolerate pH 2 - 12 and temp 4-121°C.
- 25 sheets/pkg
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifica
Clear | |
4°C to 121°C | |
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting |
39°F to 250°F | |
25 Sheets |