Learn More
Spectrum™ Trial Size Kits for Biotech-Grade RC Dialysis Membrane Tubing
0.5 meter (1.6 ft) dialysis tubing length ideal for small applications or membrane evaluation
Marca:  Spectrum™ 133 270T
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 15300792
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: 0.5m Biotech RC Tubing with glycerine, 2 Universal Tubing Closures, 5 opening picks
Descrizione
Descrizione
Ultrapure Biotech RC is a premium dialysis membrane that provides superior molecular selectivity than Standard RC and superior tolerance than Biotech CE
  • Properties: Hydrophilic, symmetric porosity
  • 3 MWCOs: 3.5-5 kD, 8-10 kD and 20 kD
  • Ultrapure, contains no heavy metals or sulfides
Specifica
Specifica
Dialysis Trial Kit
10 mm
0.5m Biotech RC tubing with glycerine, 2 universal tubing closures, 5 opening picks
Ideal for membrane and application evaluation for more critical separations
8 to 10 kDa
0.39 in.