Learn More
Uvex Sport Black PU 65943 Low Shoe - Width 12
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
139.00€
Specifica
Colore Black
Materiale Textile
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17282721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594335
35
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17292721
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594336
36
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17202731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594337
37
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17212731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594338
38
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17222731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594339
39
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17232731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594340
40
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17242731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594341
41
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17252731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594342
42
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17262731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594343
43
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17272731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594344
44
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17282731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594345
45
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17292731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594346
46
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17202741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594347
47
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17212741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594348
48
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17222741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594349
49
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17232741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594350
50
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17242741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594351
51
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17252741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6594352
52
139.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 1 Sport Shoe 6594.3 S1 P SRC
  • Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with the latest safety standards, does not restrict flexibility of the shoe
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
  • Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft, padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6594.3
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Textile
Composite
EN ISO 20345:2011
Wide width
Yes
S1