Learn More
Uvex Sport Hygiene White PU 65823 Low Shoe - Width 12
Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe
122.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Microfiber |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | No |
Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
17262471
|
Uvex
6582335 |
35 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17272471
|
Uvex
6582336 |
36 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17282471
|
Uvex
6582337 |
37 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17292471
|
Uvex
6582338 |
38 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17202481
|
Uvex
6582339 |
39 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17212481
|
Uvex
6582340 |
40 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17222481
|
Uvex
6582341 |
41 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17232481
|
Uvex
6582342 |
42 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17242481
|
Uvex
6582343 |
43 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17252481
|
Uvex
6582344 |
44 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17262481
|
Uvex
6582345 |
45 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17272481
|
Uvex
6582346 |
46 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17282481
|
Uvex
6582347 |
47 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17292481
|
Uvex
6582348 |
48 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17202491
|
Uvex
6582349 |
49 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17212491
|
Uvex
6582350 |
50 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17222491
|
Uvex
6582351 |
51 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17232491
|
Uvex
6582352 |
52 |
122.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Uvex 1 Sport Hygeine Shoe 6582.3 S3 SRC
- Upper made from water-repellent microfiber material that is easy to clean
- Minimum number of seams to reduce contamination
- Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
- Washable up to 30°C
- All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with volume
- Resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with good shock, absorption and excellent slip resistance
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards
- Does not restrict flexibility of shoe
- Breathable materials
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfort insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6582.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifications
White | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Wide width | |
Yes | |
S3 |
Microfiber | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |