Learn More
Uvex Sport NC 95177 Insole - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport NC
Marca:  Uvex 9517751
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Codice prodotto. 17297921
  • 19.85€ / 1 paio
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Full-surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No: 9517.7
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black
Microvelour
No
Narrow width
No
Uvex 1 Sport NC
51
Unisex