Learn More
Julabo™ Spring Clamps for Shaking Water Bath
Marca:  Julabo™ 8970606
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10088834
  • 43.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Holds 200 to 250 mL Erlenmeyer flasks
SW22, SW23 shaking water bath
Spring Clamp