Learn More
Fisherbrand™ Becher bassi
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
Marca: Fisherbrand™
41.74 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21749" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.51200kg
Descrizione
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
Fisherbrand™ borosilicate glass beakers. Squat form with spout and graduations. ISO 3819 DIN 12331.Specifica
Traslucido | |
400 ml | |
Opaco | |
Beccuccio | |
Becher | |
Standard DIN 12331, ISO 3819 | |
Basso |
80 mm | |
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
110 mm | |
Confezione da 10 | |
Sì | |
Graduazione in bianco |