Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clip in acciaio inox
42.61€ - 53.58€
Specifica
Quantità | 10/Pk. |
---|---|
Tipo | Pinza |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per giunti conici a smeriglio |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11746974
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103214 |
Conical Ground Joint: NS 14/23 |
42.61€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12333840
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103229 |
Conical Ground Joint: NS 29/32 |
53.58€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
10/Pk. | |
Pinza | |
Stainless Steel | |
Per giunti conici a smeriglio |