missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Imbuti filtranti in acciaio inox

Keep laboratory work areas clean and avoid waste with De Buyer™ Stainless Steel Filler Funnels. The funnels can be used for a wide range of applications.

Marca:  De Buyer™ 3357.20

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28800kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11960615

  • 216.24€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Vented
  • Stainless Steel
  • Break-resistant
  • Stain proof
  • Easy to clean
Specifica

Specifica

200 mm
Acciaio inox
230 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali