Learn More
Lauda™ Stainless Steel Hose Clamp
Marca:  Lauda™ EZS 012
Dettagli aggiuntivi : Peso : 30.00000kg
Codice prodotto. 10412942
  • 6.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
For 10 to 16mm O.D. Hoses
Used to Secure Hoses
1 Ea.
Hose Clamp
Stainless Steel