Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Marca:  Bochem™ 8716
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10253981
  • 101.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
300 x 200 mm
50 mm
Stainless Steel
200 mm
1 Each
300 x 200 x 50 mm
300 mm
Instrument Tray
Lid
Rectangular