Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Marca:  Bochem™ 8715
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10326051
  • 138.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
300 x 150 mm
100 mm
Stainless Steel
150 mm
1 Each
300 x 150 x 100 mm
300 mm
Instrument Tray
Lid
Rectangular