Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Marca:  Bochem™ 8712
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11100kg
Codice prodotto. 10480923
  • 67.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
200 x 100 mm
50 mm
Stainless Steel
100 mm
1 Each
200 x 100 x 50 mm
200 mm
Instrument Tray
Lid
Rectangular