Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Marca:  Bochem™ 8632
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10543204
  • 72.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
270 x 210 mm
40 mm
Stainless Steel
210 mm
1 Each
270 x 210 x 40 mm
270 mm
Instrument Tray
Lid
Rectangular