Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Marca:  Bochem™ 8486
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 10555801
  • 108.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
440 x 340 mm
20 mm
Stainless Steel
340 mm
Rectangular
440 x 340 x 20 mm
440 mm
Instrument Tray
1 Each
1392 g