Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Marca:  Bochem™ 8717
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10729271
  • 156.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
500 x 200 mm
80 mm
Stainless Steel
200 mm
1 Each
500 x 200 x 80 mm
500 mm
Instrument Tray
Lid
Rectangular