Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Marca:  Bochem™ 8631
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Codice prodotto. 11855161
  • 57.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
240 x 180 mm
40 mm
Stainless Steel
180 mm
1 Each
240 x 180 x 40 mm
240 mm
Instrument Tray
Lid
Rectangular