Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Marca:  Bochem™ 8714
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10020761
  • 116.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
280 x 180 mm
60 mm
Stainless Steel
180 mm
1 Each
280 x 180 x 60 mm
280 mm
Instrument Tray
Lid
Rectangular