Learn More
Blanco™ Gastronorm Stainless Steel Lids with Handle
Fits most Gastronorm containers, from 1/1 to 1/6. Blanco™ Gastronorm Stainless Steel Lids with Handle are dishwasher-safe, stackable lids made of AISI 304 stainless steel with ergonomically shaped handles to promote safe handling and easy access.
74.94€
Specifica
Product Type | Lid with Handle |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (304) |
Certificazione/Conformità | European standard EN 631 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gastronome containers |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Size | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11933826
|
Blanco™
550657 |
GN 2/3 | 354 mm | 325 mm |
74.94€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Gastronorm Stainless Steel Lids feature outstanding stability thanks to circumferential edge stamping. These rugged and dimensionally stable lids are easy to clean and offer optimum hygiene thanks to the smooth, non-porous surface.
- First-class, corrosion-resistant finish with burr-free edges
- Temperature-resistant from −40°C to +280°C
- Tasteless and odorless stainless steel (AISI 304)
Specifica
Lid with Handle | |
European standard EN 631 | |
1 Each | |
−40°C to 280°C |
Stainless Steel (304) | |
Gastronome containers | |
Rectangle |