Learn More
Sonics Materials™ Stainless Steel Optional Temperature Probe
Marca:  Sonics Materials™ 830-00060
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 11723129
  • 159.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Optional Temperature Probe
Allows sample temperature to be monitored up to 100°C
1 Ea.
Stainless Steel
VCX