Learn More
Merck Stainless Steel Pressure Filter Holders, 47 mm
These filter holders are ideal for ultracleaning or sterilizing batch volumes of liquids. The cylindrical barrel holds 100 mL (or 340 mL) of liquid, which is filtered by externally applied gas pressure through a suitable filter supported on the holder base.
2380.00€ - 2995.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 11.3 cm2 |
Tipo | Laboratory Filter Holders or Cyclones |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10412521
|
Merck
XX4004700 |
100 mL | 29.2 cm (100 mL holder), 53.3 cm (340 mL holder) |
2380.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10228300
|
Merck
XX4004740 |
340 mL | 53.3 cm |
2995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Features & Benefits:- Filter holder has reservoir to hold 100 mL (or 340 mL) of liquid for batch filtration
- Autoclavable with membrane in place for sterile filtration
Applications: Batch Filtration
Specifica
Not Autoclavable | |
Non-sterile | |
Laboratory Filter Holders or Cyclones |
Stainless Steel | |
11.3 cm2 | |
7 cm |