Learn More
Sartorius™ Stainless Steel Sartosteel™ 10 in. Cartridge
Marca:  Sartorius™ 5702802S1----SI
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10760573
  • 1255.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
DIN ISO 9001
3 μm
0.05 m2
AISI 304/316 L
1Pack
Stainless Steel
Sterile
Removing particles from liquids, steam and gas
1Pack
Sartosteel 10 in. Cartridge