Learn More
De Buyer™ Vassoi porta-strumenti in acciaio inox
Marca:  De Buyer™ 3280.40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11900625
  • 102.66€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Vassoio
50 mm
Ciascuno
320 mm
Acciaio inox
420 mm
4.9 l