Learn More
Bochem™ Stativi in acciaio inox
In acciaio inox 18/10
Marca: Bochem™ 5000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.40400kg
Descrizione
- Expanded, flat and heavy feet for stability
- 1 adjustable foot
- Anti-slide rubber protection
- Thread M10
Specifica
Acciaio inox 18/10 | |
210 mm | |
Filettatura M 10 | |
Flat | |
1 Ea. |
3 mm | |
130 mm | |
Base del supporto | |
M10 | |
1.6 kg |