Learn More
Bochem™ Morsetti standard per stativo in acciaio inox con sughero
In acciaio inox
Marca: Bochem™ 5408
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Morsetto per stativo
- In acciaio inox
- Due tipi: Ganasce tonde e ad angolo
Specifica
1 ciascuno | |
Acciaio inox | |
150 mm | |
60 mm |
Morsetto per supporto | |
60 mm | |
Cornered Jaw |