Learn More
Fisherbrand™ Aste per agitazione in acciaio inossidabile
Per l'uso con le unità di agitatazione verticale. Le aste in acciaio inox Fisherbrand™ contribuiscono a evitare le fuoriuscite e garantiscono un'agitazione accurata e uniforme.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Descrizione
- Disponibili con lama ad ancora o a 6 fori
- Economico
- Ottima resistenza chimica
Specifica
Agitatori ad asta VELP | |
1 ciascuno | |
0.01 kg |
Lama ad ancora | |
Asta di agitazione | |
Acciaio inox |