Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Storage Racks
Marca:  Cole-Parmer™ 36850-43
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.36000kg
Codice prodotto. 15312600
  • 380.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Autoclavable
Yes
1 Each
400 mL
For 12 Bags 400mL