Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Syringe Filter Holder
Cole-Parmer Stainless Steel Syringe Filter Holder, Length: 39mm, Diameter Inner: 16mm, Autoclavable: Yes, For Use With: Syringe Filter, No. per Case: 1Each, No. per Pack: 1Each, Quantity: 1Each
Marca:  Cole-Parmer™ 02928-10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11731953
  • 246.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cole-Parmer Stainless Steel Syringe Filter Holder, Length: 39mm, Diameter Inner: 16mm, Autoclavable: Yes, For Use With: Syringe Filter, No. per Case: 1Each, No. per Pack: 1Each, Quantity: 1Each
Specifica
Specifica
Autoclavable
Stainless Steel
1Each
Syringe Filter Holder
0.62 in.
Syringe Filter
1Each
1 Each
39 mm
16 mm