Learn More
HUBER Stainless Steel Tank
Marca:  HUBER 6330
Dettagli aggiuntivi : Peso : 70.00000kg
Codice prodotto. 10150075
  • 7912.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
200 L
Tank
Stainless Steel