Learn More
HUBER Stainless Steel Tank
Marca:  HUBER 6054
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.00000kg
Codice prodotto. 10535294
  • 1351.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
22 L
Stainless Steel Tank
230 V
20°C to 150°C
230 V 50 Hz
50 Hz