Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.108.000710
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Codice prodotto. 10630072
  • 108.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1 Each
Test Sieve
Shaker AS 200
40mm
For separation, fractioning, particle size determination
100 mm
710μm
ASTM E 11
Certificate indicating Compliance