Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Marca:  RETSCH 60.106.037500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Codice prodotto. 10514102
  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1 Each
Test Sieve
Shaker AS 200
40mm
For separation, fractioning, particle size determination
100 mm
37.5mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance