Learn More
Fisherbrand™ Setacci in acciaio inox, diam. 200 x H 50 mm, con fori micrometrici
Utilizzare per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle. Questi setacci in acciaio inox hanno un'altezza interna di 50 mm e un diametro di 200 mm. Sono disponibili in un'ampia gamma di diametri dei pori, inferiore a 1mm.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33300kg
Descrizione
- Stainless-steel frame with wire gauze
- Diameter: 200mm
- Height: 50mm
- ISO 3310/1
Specifica
Acciaio inox | |
Acciaio inox | |
1 ciascuno | |
Setaccio per analisi | |
Certificato di conformità alle norme ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle | |
200 mm | |
150 μm | |
ISO 3310/1 | |
50 mm |