Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Marca:  RETSCH 60.132.106000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35000kg
Codice prodotto. 10065011
  • 175.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
200mm
1 Each
Test Sieve
Shaker AS 200
50mm
Stainless Steel
For separation, fractioning, particle size determination
106mm
ASTM E 11
Certificate indicating Compliance