Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50mmH, with Perforated Plates with Slotted Holes
Marca:  RETSCH 60.180.001400
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11944742
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1 Each
Test Sieve
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
200 mm
1.4mm
ISO 5223
50mm