Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450mm Dia., in Pore Sizes 10mm and Smaller with ISO 3310/1
Marca:  RETSCH 60.168.001700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.60000kg
Codice prodotto. 11934582
  • 535.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
100mm
For separation, fractioning, particle size determination
450 mm
1.7mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance