Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450mm Dia., in Pore Sizes Greater than 10mm with ISO 3310/1
Marca:  RETSCH 60.168.031500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.34000kg
Codice prodotto. 11974612
  • 685.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
100mm
For separation, fractioning, particle size determination
450 mm
31.5mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance