Learn More
RETSCH Fondo raccoglitore per setaccio in acciaio
Per la raccolta di campioni ottenuti da setacci analitici. Questi piatti in acciaio inox sono compatibili con diversi setacci analitici e setacciatori vibranti, a seconda del diametro richiesto.
Marca: RETSCH 200S/STREC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Stainless steel
- Compatible with multiple test sieves, based upon diameter
Specifica
200 mm | |
Fondo collettore | |
Test sieve |
1 ciascuno | |
Acciaio inox | |
50 mm |