Learn More
RETSCH Fondo raccoglitore per setaccio in acciaio
Per la raccolta di campioni ottenuti da setacci analitici. Questi piatti in acciaio inox sono compatibili con diversi setacci analitici e setacciatori vibranti, a seconda del diametro richiesto.
Marca: RETSCH 60.010.000450
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.93000kg
Descrizione
- Acciaio inox
- Compatibile con molti setacci per analisi, a seconda del diametro
- Qualità del prodotto eccellente grazie all'esauriente controllo visivo
- Massima stabilità e tenuta ottimale quando utilizzata in setacci impilati con O-ring
- Etichettatura chiara e precisa dei setacci con tracciabilità completa basata su incisione laser particolareggiata
Specifica
450 mm | |
Acciaio inox | |
50 mm |
Vaschetta di raccolta | |
Setaccio per test |